Merck
ENA238711464
Enamine
1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 68.40
250 MG
CHF 68.40
100 MG
CHF 68.40
500 MG
CHF 68.40
Lieferanten-SKU: EN300-45321-1G
CHF 68.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 68.40
250 MG
CHF 68.40
100 MG
CHF 68.40
500 MG
CHF 68.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-45321-1G
CHF 68.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(5-bromo-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-9-1-2-10(13-7-9)14-5-3-8(4-6-14)11(15)16/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,15,16)
InChIKey
UZHCKHPUYLVRFG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45321
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45321
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)