Wichtige Dokumente
ENA238710792
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-43017-100MG
CHF 134.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-43017-100MG
CHF 134.70
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-7-8-3-1-4-9-10(8)13-6-2-5-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChIKey
VXDUBVRFTGUJCJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)