Merck
ENA238710687
Enamine
3-bromo-2-methyl-1H-indole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.07
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
90-92
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-9(10)7-4-2-3-5-8(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChIKey
NWAYWNCTOHHMNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42835
Melting Point
90-92
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42835
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)