Merck
ENA238710515
Enamine
2-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrrolidine
Größe auswählen
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
Lieferanten-SKU: EN300-40173-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-40173-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-12-6-4-10(5-7-12)9-11-3-2-8-13-11/h4-7,11,13H,2-3,8-9H2,1H3
InChIKey
QAMFOPPPDHATJR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40173
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40173
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)