Merck
ENA196830265
Enamine
N-(1,3-thiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
Lieferanten-SKU: EN300-45113-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-45113-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-2-yl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H13N3OS/c13-8(7-1-3-10-4-2-7)12-9-11-5-6-14-9/h5-7,10H,1-4H2,(H,11,12,13)
InChIKey
DPZOPKLJXAGNNK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45113
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)