Merck
ENA196830173
Enamine
ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
117-119
Iupac Name
ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-4-12-9(11)8-5-6(2)10-7(8)3/h5,10H,4H2,1-3H3
InChIKey
NOCOMGOGAJYTPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18716
Melting Point
117-119
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18716
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)