Merck
ENA196830169
Enamine
2-amino-4-chloro-N-(propan-2-yl)benzamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 128.20
250 MG
CHF 163.30
500 MG
CHF 232.20
1 G
CHF 284.20
2.5 G
CHF 513.00
5 G
CHF 734.00
10 G
CHF 1’066.80
Lieferanten-SKU: EN300-44269-100MG
CHF 128.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 128.20
250 MG
CHF 163.30
500 MG
CHF 232.20
1 G
CHF 284.20
2.5 G
CHF 513.00
5 G
CHF 734.00
10 G
CHF 1’066.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-44269-100MG
CHF 128.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4-chloro-N-isopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-6(2)13-10(14)8-4-3-7(11)5-9(8)12/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
DDUFHCYDQKMFQD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44269
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44269
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)