Wichtige Dokumente
ENA189566440
Enamine
ethyl 1-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-43194-100MG
CHF 186.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-43194-100MG
CHF 186.70
mp (Schmelzpunkt)
193-195
Iupac Name
ethyl 1-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-8(11)9(10)6-4-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
InChIKey
YBPDXXIYJYURHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43194
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)