Merck
ENA187622824
Enamine
5-amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 116.50
250 MG
CHF 146.40
500 MG
CHF 233.50
1 G
CHF 327.10
2.5 G
CHF 597.50
Lieferanten-SKU: EN300-42074-100MG
CHF 116.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 116.50
250 MG
CHF 146.40
500 MG
CHF 233.50
1 G
CHF 327.10
2.5 G
CHF 597.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-42074-100MG
CHF 116.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7NO3.ClH/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12;/h1-4H,10H2,(H,11,12);1H
InChIKey
ZYYGHAVYEZEPPM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42074
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42074
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)