Merck
ENA185118684
Enamine
2-phenoxy-2-phenylacetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
Lieferanten-SKU: EN300-41833-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-41833-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
107-111
Iupac Name
phenoxy(phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)17-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
InChIKey
ABUKMOCUMIPDHV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41833
Melting Point
107-111
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41833
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)