Wichtige Dokumente
ENA183889310
Enamine
2-(propane-2-sulfonyl)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-40947-100MG
CHF 207.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-40947-100MG
CHF 207.50
mp (Schmelzpunkt)
104-105
Iupac Name
2-(isopropylsulfonyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O4S/c1-4(2)11(9,10)5(3)6(7)8/h4-5H,1-3H3,(H,7,8)
InChIKey
GMNRCTYVFSEYMB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40947
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)