Merck
ENA183888998
Enamine
1-bromo-4-(2-methoxyethyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-4-(2-methoxyethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
IVWZNFTXJKWJMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40174
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40174
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)