Wichtige Dokumente
ENA183888900
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-39979-100MG
CHF 360.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-39979-100MG
CHF 360.60
Iupac Name
2-(4-acetyl-1-piperazinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H17N3O/c1-8(12)11-6-4-10(3-2-9)5-7-11/h2-7,9H2,1H3
InChIKey
IEXLKUJTTDIYQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39979
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)