Merck
ENA183888741
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N-ethylethane-1-sulfonamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 277.70
250 MG
CHF 379.10
500 MG
CHF 623.50
1 G
CHF 787.30
Lieferanten-SKU: EN300-40812-100MG
CHF 277.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 277.70
250 MG
CHF 379.10
500 MG
CHF 623.50
1 G
CHF 787.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.82
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-40812-100MG
CHF 277.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N-ethylethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O2S.ClH/c1-2-12(15(13,14)9-8-11)10-6-4-3-5-7-10;/h10H,2-9,11H2,1H3;1H
InChIKey
GNVYONMMMITUMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40812
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40812
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)