Merck
ENA183042281
Enamine
3-(3-nitrophenyl)imidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
CHF 152.90
250 MG
CHF 198.40
500 MG
CHF 286.80
1 G
CHF 355.70
2.5 G
CHF 620.90
5 G
CHF 1’060.30
Lieferanten-SKU: EN300-39252-100MG
CHF 152.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 152.90
250 MG
CHF 198.40
500 MG
CHF 286.80
1 G
CHF 355.70
2.5 G
CHF 620.90
5 G
CHF 1’060.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-39252-100MG
CHF 152.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
161-162
Iupac Name
3-(3-nitrophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H7N3O4/c13-8-5-10-9(14)11(8)6-2-1-3-7(4-6)12(15)16/h1-4H,5H2,(H,10,14)
InChIKey
APYCGSAQAHNIQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39252
Melting Point
161-162
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39252
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)