Wichtige Dokumente
ENA181911742
Enamine
1-amino-3-phenoxypropan-2-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-37410-100MG
CHF 82.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-37410-100MG
CHF 82.70
mp (Schmelzpunkt)
98-100
Iupac Name
1-amino-3-phenoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-6-8(11)7-12-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,11H,6-7,10H2
InChIKey
JZEHWMUIAKALDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)