Wichtige Dokumente
ENA181911246
Enamine
4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-38850-100MG
CHF 113.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-38850-100MG
CHF 113.90
Iupac Name
4-{[(cyclopropylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-1-3-8(4-2-7)12-11(16)13-9-5-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
InChIKey
FTXACWVNUJCGIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38850
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)