Merck
ENA161669221
Enamine
4-methoxy-3-[(pyridin-3-yl)methoxy]aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
Lieferanten-SKU: EN300-36410-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-36410-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-pyridinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-16-12-5-4-11(14)7-13(12)17-9-10-3-2-6-15-8-10/h2-8H,9,14H2,1H3
InChIKey
CDQBVEVEFUNMRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36410
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)