Merck
ENA161209776
Enamine
(1-phenylpyrrolidin-3-yl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 216.60
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 392.10
2.5 G
CHF 756.10
5 G
CHF 1’361.90
10 G
CHF 2’574.80
Lieferanten-SKU: EN300-36229-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 216.60
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 392.10
2.5 G
CHF 756.10
5 G
CHF 1’361.90
10 G
CHF 2’574.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-36229-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-phenyl-3-pyrrolidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c12-8-10-6-7-13(9-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9,12H2
InChIKey
YOYVLKMGXMXKMP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36229
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36229
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)