Merck
ENA161209522
Enamine
N-(3,5-difluorophenyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
Lieferanten-SKU: EN300-35853-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-35853-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3,5-difluorophenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O.ClH/c13-8-5-9(14)7-10(6-8)16-12(17)11-3-1-2-4-15-11;/h5-7,11,15H,1-4H2,(H,16,17);1H
InChIKey
KXMGRSDBEPJPIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35853
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35853
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)