Merck
ENA161209147
Enamine
2-[4-(2-chloroacetyl)piperazin-1-yl]-N-(2-ethylphenyl)acetamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
Lieferanten-SKU: EN300-23045-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-23045-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(chloroacetyl)-1-piperazinyl]-N-(2-ethylphenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H22ClN3O2.ClH/c1-2-13-5-3-4-6-14(13)18-15(21)12-19-7-9-20(10-8-19)16(22)11-17;/h3-6H,2,7-12H2,1H3,(H,18,21);1H
InChIKey
ZKGGZAKSCCEEGS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23045
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23045
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)