Merck
ENA161173324
Enamine
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 263.40
250 MG
CHF 357.00
500 MG
CHF 536.40
1 G
CHF 675.50
2.5 G
CHF 1’038.20
5 G
CHF 1’641.40
Lieferanten-SKU: EN300-33679-100MG
CHF 263.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 263.40
250 MG
CHF 357.00
500 MG
CHF 536.40
1 G
CHF 675.50
2.5 G
CHF 1’038.20
5 G
CHF 1’641.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-33679-100MG
CHF 263.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-11(2)4-3-5-12-7-8(10(14)15)6-9(12)13/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
MUPFIGLSLOVQLZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)