Merck
ENA159843331
Enamine
4-methyl-5-[2-(methylamino)acetyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
Lieferanten-SKU: EN300-30627-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-30627-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-5-[(methylamino)acetyl]-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3O2.ClH/c1-9-7-12(17)15-10-5-3-4-6-11(10)16(9)13(18)8-14-2;/h3-6,9,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,17);1H
InChIKey
NRVDQOWUVDLNNU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30627
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30627
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)