Merck
ENA155458200
Enamine
2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-30989-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-30989-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
104-105
Iupac Name
2-(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c1-4(7(11)12)8-5(9)2-3-6(8)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
DCESWPKOLYIMNH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30989
Melting Point
104-105
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30989
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)