Wichtige Dokumente
ENA155457789
Enamine
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-30909-100MG
CHF 165.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-30909-100MG
CHF 165.90
Iupac Name
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c10-9(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChIKey
ZEUCHMOFBNVMSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)