Merck
ENA152121340
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H11NO/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5,7H,1-3,9H2
InChIKey
UDDVUZXMEMNBBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30784
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30784
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)