Merck
ENA152121042
Enamine
4-(piperidine-1-sulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
Lieferanten-SKU: EN300-29909-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.82
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-29909-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-(1-piperidinylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO4S2/c12-18(14,15)10-4-6-11(7-5-10)19(16,17)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
InChIKey
JWZLPLIHIUJEDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)