Merck
ENA118036774
Enamine
3-methyl-1-(piperazin-1-yl)butan-1-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 82.70
500 MG
CHF 104.80
Lieferanten-SKU: EN300-28875-100MG
CHF 71.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 82.70
500 MG
CHF 104.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-28875-100MG
CHF 71.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-methylbutanoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(2)7-9(12)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
OHUHHACSCXRQJS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)