Wichtige Dokumente
ENA118036683
Enamine
7H-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27683-50MG
CHF 654.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27683-50MG
CHF 654.70
Iupac Name
[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O4/c13-10(14)7-1-5-2-8-9(16-4-15-8)3-6(5)11-12-7/h1-3H,4H2,(H,13,14)
InChIKey
FQKMAEWPSZEOIR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27683
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)