Merck
ENA117738060
Enamine
4-isocyanato-2-methoxy-1-methylbenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-isocyanato-2-methoxy-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-7-3-4-8(10-6-11)5-9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
AZZQXLUODGHLOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28773
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)