Merck
ENA112933501
Enamine
6-(1,3-benzothiazol-2-yl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
Größe auswählen
5 G
$ 5.75
25 G
$ 9.20
100 G
$ 11.50
500 G
$ 25.30
1 KG
$ 46.00
Lieferanten-SKU: A145351-5G
$ 5.75
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
$ 5.75
25 G
$ 9.20
100 G
$ 11.50
500 G
$ 25.30
1 KG
$ 46.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A145351-5G
$ 5.75
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO2S/c16-14(17)10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)18-13/h1-4,7-10H,5-6H2,(H,16,17)
InChIKey
WWZWHMKDOILESF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26963
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26963