Merck
ENA100801509
Enamine
2-chloro-N-{[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]methyl}acetamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
Lieferanten-SKU: EN300-23259-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.82
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-23259-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-{4-[(diethylamino)sulfonyl]benzyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O3S/c1-3-16(4-2)20(18,19)12-7-5-11(6-8-12)10-15-13(17)9-14/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,17)
InChIKey
ONRBIRIPRHONMI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23259
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23259
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)