Merck
ENA069848671
Enamine
1-(4-fluorobenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 87.90
250 MG
CHF 106.10
500 MG
CHF 141.20
1 G
CHF 168.50
2.5 G
CHF 284.20
5 G
CHF 477.90
10 G
CHF 787.30
Lieferanten-SKU: EN300-23985-100MG
CHF 87.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 87.90
250 MG
CHF 106.10
500 MG
CHF 141.20
1 G
CHF 168.50
2.5 G
CHF 284.20
5 G
CHF 477.90
10 G
CHF 787.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-23985-100MG
CHF 87.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-fluorobenzoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14FNO3/c14-11-5-3-9(4-6-11)12(16)15-7-1-2-10(8-15)13(17)18/h3-6,10H,1-2,7-8H2,(H,17,18)
InChIKey
RVLHLMFNCSEIHG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23985
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23985
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)