Merck
ENA068331090
Enamine
N-{2-[5-(2-chloroacetyl)thiophen-2-yl]ethyl}methanesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.78
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-{2-[5-(2-chloroacetyl)-2-thienyl]ethyl}methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12ClNO3S2/c1-16(13,14)11-5-4-7-2-3-9(15-7)8(12)6-10/h2-3,11H,4-6H2,1H3
InChIKey
KIAJMSOJMQWKLZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15407
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15407
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)