Merck
ENA066595843
Enamine
N-[5-(2-chloroacetyl)-2-hydroxyphenyl]acetamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
Lieferanten-SKU: EN300-15033-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-15033-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[5-(chloroacetyl)-2-hydroxyphenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c1-6(13)12-8-4-7(10(15)5-11)2-3-9(8)14/h2-4,14H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
UXSYEGOILSUYOU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15033
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15033
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)