Wichtige Dokumente
ENA066595732
Enamine
3-(2-fluorobenzenesulfonyl)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-15306-100MG
CHF 165.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-15306-100MG
CHF 165.90
Iupac Name
3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4S/c10-7-3-1-2-4-8(7)15(13,14)6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChIKey
HUYSOSRTHMMBHI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15306
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)