Merck
ENA065085656
Enamine
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
Größe auswählen
100 MG
CHF 112.60
250 MG
CHF 142.50
500 MG
CHF 198.40
1 G
CHF 241.30
2.5 G
CHF 433.70
5 G
CHF 620.90
10 G
CHF 896.50
Lieferanten-SKU: EN300-14768-100MG
CHF 112.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 112.60
250 MG
CHF 142.50
500 MG
CHF 198.40
1 G
CHF 241.30
2.5 G
CHF 433.70
5 G
CHF 620.90
10 G
CHF 896.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-14768-100MG
CHF 112.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C9H17NS/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
ZYEYDQLSVHQXDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14768
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)