Merck
ENA065085644
Enamine
2-chloro-N-[4-ethoxy-3-(pyrrolidine-1-sulfonyl)phenyl]acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.83
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
162-163
Iupac Name
2-chloro-N-[4-ethoxy-3-(1-pyrrolidinylsulfonyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O4S/c1-2-21-12-6-5-11(16-14(18)10-15)9-13(12)22(19,20)17-7-3-4-8-17/h5-6,9H,2-4,7-8,10H2,1H3,(H,16,18)
InChIKey
VBJNGCSGCLDDTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14748
Melting Point
162-163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14748
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)