Merck
ENA061488501
Enamine
2-[(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)sulfanyl]acetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-13890-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-13890-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4S2/c7-6(8)3-11-5-1-2-12(9,10)4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
InChIKey
AJTOTGKRRDVGAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13890
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13890
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)