Merck
ENA053247252
Enamine
2-(2,4-di-tert-butylphenoxy)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 121.70
250 MG
CHF 155.50
500 MG
CHF 217.90
1 G
CHF 267.30
2.5 G
CHF 587.10
5 G
CHF 1’121.40
10 G
CHF 1’529.60
Lieferanten-SKU: EN300-13181-100MG
CHF 121.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 121.70
250 MG
CHF 155.50
500 MG
CHF 217.90
1 G
CHF 267.30
2.5 G
CHF 587.10
5 G
CHF 1’121.40
10 G
CHF 1’529.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-13181-100MG
CHF 121.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
175-176
Iupac Name
(2,4-ditert-butylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-7-8-13(19-10-14(17)18)12(9-11)16(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3,(H,17,18)
InChIKey
ZKEWJHKMOWKCFM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13181
Melting Point
175-176
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13181
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)