Wichtige Dokumente
ENA048304395
Enamine
2-[(3-cyano-4,5,6-trimethylpyridin-2-yl)sulfanyl]acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-11754-100MG
CHF 207.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-11754-100MG
CHF 207.50
mp (Schmelzpunkt)
175-177
Iupac Name
[(3-cyano-4,5,6-trimethyl-2-pyridinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-6-7(2)9(4-12)11(13-8(6)3)16-5-10(14)15/h5H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
QPCNBFPZOZJIHO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11754
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)