Merck
ENA048304050
Enamine
2-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
93-97
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylacetic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h5-7H,1-4,8H2,(H,13,14)
InChIKey
ALYBIMJZZHULRK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11725
Melting Point
93-97
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11725
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)