Wichtige Dokumente
ENA048303597
Enamine
6-phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-11646-100MG
CHF 418.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-11646-100MG
CHF 418.10
Iupac Name
6-phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c12-10-9(8-4-2-1-3-5-8)13-11-14(10)6-7-15-11/h1-7H,12H2
InChIKey
PBWGCNFJKNQDGV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11646
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)