Merck
ENA040898988
Enamine
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 100.90
250 MG
CHF 124.30
500 MG
CHF 171.10
1 G
CHF 206.20
2.5 G
CHF 318.00
5 G
CHF 503.90
10 G
CHF 800.30
Lieferanten-SKU: EN300-10653-100MG
CHF 100.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 100.90
250 MG
CHF 124.30
500 MG
CHF 171.10
1 G
CHF 206.20
2.5 G
CHF 318.00
5 G
CHF 503.90
10 G
CHF 800.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-10653-100MG
CHF 100.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2FN/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-4H,12H2,1H3
InChIKey
UUGIXMDBIAKDBF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)