Wichtige Dokumente
ENA024296513
Enamine
3-[1-(2-carbamoylethyl)-3-[4-(difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl]-1H-pyrazol-4-yl]-2-cyanoprop-2-enoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(2Z)-3-{1-(3-amino-3-oxopropyl)-3-[4-(difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl]-1H-pyrazol-4-yl}-2-cyano-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C18H16F2N4O5/c1-28-14-7-10(2-3-13(14)29-18(19)20)16-12(6-11(8-21)17(26)27)9-24(23-16)5-4-15(22)25/h2-3,6-7,9,18H,4-5H2,1H3,(H2,22,25)(H,26,27)/b11-6-
InChIKey
ROPWFTBFJZQRKT-WDZFZDKYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10477
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10477
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)