Wichtige Dokumente
ENA024295913
Enamine
5-methyl-5-(naphthalen-1-yl)imidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-09877-100MG
CHF 126.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-09877-100MG
CHF 126.90
mp (Schmelzpunkt)
217-218
Iupac Name
5-methyl-5-(1-naphthyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-14(12(17)15-13(18)16-14)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H2,15,16,17,18)
InChIKey
PIEMNNIYBRGZFM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09877
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)