Wichtige Dokumente
ENA024295479
Enamine
2-amino-N-(2-methylpropyl)benzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-09443-100MG
CHF 120.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-09443-100MG
CHF 120.40
Iupac Name
2-amino-N-isobutylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-8(2)7-13-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
YQEQUCLTEZBFFG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09443
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)