Wichtige Dokumente
ENA024295099
Enamine
4-[(1,1-dioxo-1lambda6,2-benzothiazol-3-yl)amino]butanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-09061-100MG
CHF 112.60
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-09061-100MG
CHF 112.60
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
200-202
Iupac Name
4-[(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4S/c14-10(15)6-3-7-12-11-8-4-1-2-5-9(8)18(16,17)13-11/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
OKRQABOQRFCMRS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09061
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)