Merck
ENA024294314
Enamine
1-[3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]piperazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.3
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
100-101
Iupac Name
1-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}piperazine
Inchi Code
1S/C11H13F3N2O2S/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)19(17,18)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
InChIKey
HIYPETNTYHIVOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08274
Melting Point
100-101
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08274
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)