Wichtige Dokumente
ENA024294212
Enamine
1-[4-(benzenesulfonyl)piperazin-1-yl]-2-chloroethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-08172-100MG
CHF 185.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-08172-100MG
CHF 185.40
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-(phenylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O3S/c13-10-12(16)14-6-8-15(9-7-14)19(17,18)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
InChIKey
TYOQEDJEURTNRB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)